Documenti
699675
Sigma-Aldrich
Methyl acetopyruvate
97%
Sinonimo/i:
1-Methoxy-1,2,4-pentanetrione, Methyl β-acetylpyruvate, Methyl 2,4-dioxopentanoate, Methyl 2,4-dioxovalerate, Methyl 3-acetylpyruvate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
60-65 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(7)3-5(8)6(9)10-2/h3H2,1-2H3
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3