Documenti fondamentali
698210
Sigma-Aldrich
2-Formylphenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
2-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
224-229 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-5-3-2-4-9(10)8-15/h2-5,8H,6-7H2,1H3
QWSWQNRMPQJHFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)