Documenti fondamentali
697990
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11BN2O4
Peso molecolare:
258.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
255-262 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-9(6-14)3-5-10/h2-5H,7-8H2,1H3
GSZJATWIBFKRFE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)