Documenti fondamentali
697966
SAFC
2-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.549
Densità
1.106 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ncccc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-5H,1H3
JHRPHASLIZOEBJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)