Documenti
697826
Sigma-Aldrich
(R,R)-o-Tolyl-DiPAMP
95%
Sinonimo/i:
(R,R)-1,2-Bis[(o-tolyl)(phenylphosphino)]ethane, (R,R)-1,2-Ethanediylbis[(2-methylphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H28P2
Peso molecolare:
426.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D −50.0, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
87-91 °C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
RCMMGTSPHFJVET-LOYHVIPDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3