Documenti fondamentali
697648
Sigma-Aldrich
(3-Hydroxy-1-propenyl)sulfur pentafluoride
technical grade
Sinonimo/i:
Pentafluoro(3-hydroxy-1-propenyl)sulfur
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5F5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Indice di rifrazione
n20/D 1.381
Densità
1.692 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OC\C=C\S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F5OS/c4-10(5,6,7,8)3-1-2-9/h1,3,9H,2H2/b3-1+
MGHHQQCFLJIKOP-HNQUOIGGSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)