Documenti fondamentali
697028
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
99-104 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2ccon2
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-12-11-9/h1-6H
BZZNOXIJKCPQNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)