Documenti fondamentali
696684
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-quinolineboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(2-Chloro-3-quinolinyl)boronic acid, 2-Chloroquinolin-3-ylboronic acid, 2-Chloroquinoline-3-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7BClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5,13-14H
JAQXYUOPSOXQCG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as inhibitors of tyrosine and phosphinositide kinase
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)