Key Documents
695351
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)phenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
73-78 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9BrO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
HMBBTPMHPQGJMR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)