694096
2-Butynyl p-toluenesulfonate
96%
Sinonimo/i:
2-Butynyl 4-methylbenzenesulfonate
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
47-51 °C
Stringa SMILE
CC#CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,9H2,1-2H3
HGZKJNHJABSJTC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)