Documenti fondamentali
693820
Sigma-Aldrich
Neodymium -Iron- Boron, alloy 30/200
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
disc
Composizione
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
Misura
13 mm × 6 mm
Stringa SMILE
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)