Documenti fondamentali
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethylamine
97%
Sinonimo/i:
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethanamine, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine, TFEDMA
Scegli un formato
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
SKU del venditore: 24330-250MG
$88.55
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
$88.55
500 MG
$126.50
1 G
$177.10
About This Item
Formula condensata:
CHF2CF2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
SKU del venditore: 24330-250MG
$88.55
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Saggio
97%
P. ebollizione
77 °C/760 mmHg
Densità
1.24 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CN(C)C(F)(F)C(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)