Documenti fondamentali
69285
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97.0%
Sinonimo/i:
N-Alloc-1,6-diaminohexane hydrochloride, Allyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
Cl.NCCCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-2-9-14-10(13)12-8-6-4-3-5-7-11;/h2H,1,3-9,11H2,(H,12,13);1H
IDAXSHZWLHJRCA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)