Documenti
691755
Sigma-Aldrich
(S)-1-Z-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
1-Cbz-4-oxo-L-proline, Z-4-oxo-L-proline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D +6.0°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
98-102 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,16,17)/t11-/m0/s1
RPLLCMZOIFOBIF-NSHDSACASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3