Documenti fondamentali
691542
Sigma-Aldrich
N-[α-(4-Methylphenyl)sulfonyl)benzyl]diphenylphosphinic amide
95%
Sinonimo/i:
N-(Diphenylphosphinyl-α-(p-tosyl)benzyl amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H24NO3PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
140-144 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(NP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NO3PS/c1-21-17-19-25(20-18-21)32(29,30)26(22-11-5-2-6-12-22)27-31(28,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24/h2-20,26H,1H3,(H,27,28)
PNTGCTVNEJGLKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)