Documenti fondamentali
691534
Sigma-Aldrich
4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Formyl-4-nitroindole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
189-193 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2[nH]cc(C=O)c12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-5-6-4-10-7-2-1-3-8(9(6)7)11(13)14/h1-5,10H
CGXVTWQTGQAMMX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • reactant in synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
  • reactant in synthesis of structural analogs of thaxtomin
  • reactant in preparation of chromophores related to gold fluorescent protein
  • reactant in preparation of brassinin and gramine derivatives
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Molesworth, P., P.; et al.
Australian Journal of Chemistry, 63, 813-813 (2010)
Tetrahedron, 46, 6085-6085 (1990)
Prueger, Birgit; Bach, Thorsten.
Synthesis, 7, 1103-1103 (2007)
Yamada, F.; et al.
Heterocycles, 36, 2783-2783 (1993)
Eduard Dolusić et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(15), 5320-5334 (2011-07-06)
Tryptophan catabolism mediated by indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is an important mechanism of peripheral immune tolerance contributing to tumoral immune resistance. IDO inhibition is thus an active area of research in drug development. Recently, our group has shown that tryptophan 2,3-dioxygenase