Documenti fondamentali
690619
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[1-(2-methylphenylimino)ethyl]pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96.5-103.5% (titration)
97%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\N=C(/C)c2cccc(n2)\C(C)=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C23H23N3/c1-16-10-5-7-12-20(16)24-18(3)22-14-9-15-23(26-22)19(4)25-21-13-8-6-11-17(21)2/h5-15H,1-4H3/b24-18+,25-19+
FWPJMGBMVWKPTM-SIHVKLMXSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)