Documenti
689955
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
2-Bromo-4,5-dimethoxynitrobenzene, 4-Bromo-5-nitroveratrole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.06
Beilstein:
2270367
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
99%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
COc1cc(Br)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3
DGUDEQARXVYDBS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3