Key Documents
689793
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-trans-2-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma fisica
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.5%
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CCCC[C@@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m1/s1
DLDUSAROVXDNNQ-VFNWGFHPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)