Documenti fondamentali
689726
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (R)-3-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Beilstein:
10537871
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]/D -24.0±1.0°, c = 0.5 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.477-1.479
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
OGCCBDIYOAFOGK-MRVPVSSYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)