Key Documents
689319
Sigma-Aldrich
Dehydroacetic acid
Lonza quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Sinonimo/i:
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Beilstein:
6129
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
Lonza quality
Forma fisica
crystalline
powder
Produttore/marchio commerciale
Lonza Ltd
Concentrazione
99.0-100.3 % (w/w) (T)
P. eboll.
270 °C (lit.)
Punto di fusione
109.0-111.0 °C (opt. transm.)
111-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
transparence: >63.2%; 420 nm, 10 mm 1g/30 mL MeOH
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)