Documenti fondamentali
689254
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Stato
crystals
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.5%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
JGKFBZBVCAWDFD-RQJHMYQMSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)