Documenti fondamentali
689211
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol bis(3-aminocrotonate)
Lonza quality, 96.0-100.3 % (w/w) (T)
Sinonimo/i:
1,4-Butylenglycolbis(3-aminocrotonate)
About This Item
Formula condensata:
[CH3C(NH2)=CHCO2CH2CH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
Lonza quality
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Lonza Ltd
Concentrazione
96.0-100.3 % (w/w) (T)
Colore
white to yellow
Punto di fusione
146.0-150.0 °C
147-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(N)=C/C(=O)OCCCCOC(=O)\C=C(/C)N
InChI
1S/C12H20N2O4/c1-9(13)7-11(15)17-5-3-4-6-18-12(16)8-10(2)14/h7-8H,3-6,13-14H2,1-2H3/b9-7+,10-8+
DFUXQARZEWMFLQ-FIFLTTCUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)