Documenti fondamentali
68892
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetate
technical, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
liquid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-5-7-18-8-6-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
JXZYJTGTWULZIZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)