Documenti
688878
Ethyl cyclopropylideneacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Beilstein:
4175952
Numero MDL:
Stringa SMILE
CCOC(=O)C=C1CC1