Documenti fondamentali
688401
1,3-Phenylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Benzenediamine-15N2, 1,3-Diamino-15N2-benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(15NH2)2
Peso molecolare:
110.13
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Spostamento di massa
M+2
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)