687812
Carbon nanotube array, multi-walled
vertically aligned on copper wafer substrate
Sinonimo/i:
CNT array, MWCNT array
About This Item
Materiali
copper (wafer)
Saggio
>99.9% carbon basis
Stato
(1cm X 1cm X 0.05cm high conductivity low-oxygen copper substrate)
Composizione
Carbon, >99.9% (structured (sp2) carbon. <0.1% amorphous (sp3) carbon.)
diam. × lung.
100 nm × 30 μm , ±10%
Copertura della superficie
surface coverage ~2 × 109 CNT/cm2 ~20/μm2
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)