Documenti
686514
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloro-N,N-dimethyl-13C2-acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H6Cl3NO
Peso molecolare:
192.44
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(Cl)(Cl)Cl)N([13CH3])[13CH3]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3