Documenti fondamentali
683590
Sigma-Aldrich
Potassium trans-3-methoxy-1-propenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BF3KO
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
173-189 °C
Stringa SMILE
[K+].COC\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3O.K/c1-9-4-2-3-5(6,7)8;/h2-3H,4H2,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
FTWBCMBVSLEMPY-SQQVDAMQSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)