Documenti fondamentali
683078
Sigma-Aldrich
2,6-Dineopentylaniline
95%
Sinonimo/i:
2,6-Bis(2,2-dimethylpropyl)benzeneamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H27N
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
41-46 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)Cc1cccc(CC(C)(C)C)c1N
InChI
1S/C16H27N/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9H,10-11,17H2,1-6H3
MVMYJQKKCVQHEN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)