Vai a
682136
(S)-(+)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-paracyclophane
96%
Sinonimo/i:
(S)-Phanephos
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H34P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]22/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
224-226 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C1Cc2ccc(CCc3ccc1cc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI key
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Efficient ligand for asymmetric hydrogentation of dehydroamino acids, methyl esters and keytones.
Legal Information
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5874629 and any patents arising therefrom apply.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)