Documenti fondamentali
682063
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-pyrazolecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
203-208 °C
Stringa SMILE
Cn1cc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-4(2-6-7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
UPPPWUOZCSMDTR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)