Key Documents
681903
Sigma-Aldrich
Indoline-7-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
46-50 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc2CCNc12
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-3,6,10H,4-5H2
SJROBXXAXJAJOG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful starter in indoline chemistry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organic Syntheses, 73, 85-85 (1996)
Organic Syntheses, 9, 124-124 (1998)