Documenti fondamentali
681857
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-β-oxobenzenepropanenitrile, 3-Chlorophenacyl cyanide, 3-Oxo-3-(3-chlorophenyl)propionitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
79-83 °C
Gruppo funzionale
chloro
ketone
nitrile
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)