Documenti
681679
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloro-6-methoxypyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
46-50 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(N)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O/c1-10-5-3-2-4(8)6(7)9-5/h2-3H,8H2,1H3
AOGGRVIJAHZLFK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves