Documenti
681083
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
97%
Sinonimo/i:
4-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8FN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
168-172 °C
Stringa SMILE
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
SIXWIUJQBBANGK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3