Documenti
681040
Sigma-Aldrich
Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
2-Benzothiazolecarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
68-72 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)9-11-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3