Key Documents
680494
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Sinonimo/i:
6-Butyl-2-(4-bromophenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21BBrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
120-124 °C
Stringa SMILE
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
ZBXYTGCVRYVFCP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)