Documenti fondamentali
680168
Sigma-Aldrich
3-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10FN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
204 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].FC1CCCNC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)