Documenti fondamentali
679550
Sigma-Aldrich
N-Boc-&945;-(phenylsulfonyl)isobutylamine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.41
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
109-114 °C
Stringa SMILE
CC(C)CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4S/c1-12(2)11-16(14(17)20-15(3,4)5)21(18,19)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
ILVKRAHSTKXYMF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)