Documenti fondamentali
678597
Sigma-Aldrich
2-Methylfuran-3-carbonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-furoyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5052
P. ebollizione
59-61 °C/12 mmHg
Densità
1.239 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1occc1C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
AFFZVBHMMXZNKE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
169.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)