Documenti
675857
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorphenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrFO
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
36-40 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves