Documenti fondamentali
675741
Sigma-Aldrich
2-Carb-13C-ethoxythiophene-2-13C-3 sulfonyl chloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C5H7O4ClS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13c]1sccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-2-12-7(9)6-5(3-4-13-6)14(8,10)11/h3-4H,2H2,1H3/i6+1,7+1
SHWWGFVYWZNBHA-AKZCFXPHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)