675555
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-(dimethylphospholano]ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Stato
solid
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2CCP3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C14H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11-14H,5-10H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
CVUPEPGZCZHSOF-ZTCBNWEGSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
- Preparation of substituted phenylalanine via asymmetric hydrogenation of N-acetyldehydroamino acid precursor
- Enantioselective preparation of trifluoromethyl amino acids via asymmetric hydrogenation
- Asymmetric hydrogenation of acetamidocinnamate
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.