Documenti fondamentali
675121
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trichloropropyl-1-triphenylphosphonium chloride
95%
Sinonimo/i:
3,3,3-Trichloropropyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
138-145 °C
Stringa SMILE
[Cl-].ClC(Cl)(Cl)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19Cl3P.ClH/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
CVLBDGPLEYFDOR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of DL-histrionicotoxin via a nine step synthesis involving cross-metathesis, oxime formation and Michael addition as the key steps
  • Wittig reactions
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)