674737
(R)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-bi-2-naphthol
96%
Sinonimo/i:
(R)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +114°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
103-145 °C
Stringa SMILE
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C56H42O2Si2/c57-55-51(59(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)58)60(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40,57-58H
STBZSRVMGWTCOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We present an article concerning BINOL and Derivatives.
Contenuto correlato
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.