Documenti fondamentali
674532
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylonitrile
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482
P. ebollizione
48-54 °C/150 mbar
Densità
1.595 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrC(=C)C#N
InChI
CMPIGRYBIGUGTH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
May form precipitate upon standing which does not affect use
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)