Documenti fondamentali
674109
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
205-209 °C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m0../s1
GGPNYXIOFZLNKW-XRIGFGBMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)