Documenti fondamentali
67387
Sigma-Aldrich
Boc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0%
Sinonimo/i:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(1-pyrazolyl)propionic acid, Nα-Boc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Purezza ottica
ee: >99% (due to stereospecific enzymatic synthesis)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cn1cccn1)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)