Documenti
672505
Sigma-Aldrich
N-Ethylpyridinium bromide-d10
for NMR spectroscopy, 99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D10BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
for NMR spectroscopy
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
99%
Composizione
carbon, 41.80-43.08%
nitrogen, 6.96-7.18%
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H10N.BrH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D;
ABFDKXBSQCTIKH-BCYFSIEASA-M
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3